Fontos dokumentumok
657425
Methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
97%
Szinonimák:
5-Bromonicotinic acid methyl ester, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromonicotinate
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6BrNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
96-100 °C
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Substrate used in a microwave-assisted, palladium-catalyzed arylation of acetone as its TMS enol ether.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Tetrahedron Letters, 48, 1213-1213 (2007)