Merck
641359
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H3BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
bp
100-110 °C/3 mmHg (lit.)
mp
128-132 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
nitrile
SMILES string
Brc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMSHUVBQFSNBBL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile can be used in the synthesis of aza-terphenyl diamidine analogs, which exhibits potent antiprotozoal activity. It can also be used in the synthesis of pyridine-diketopyrrolopyrrole(PyDPP), a building block for preparing low band-gap copolymers for use as electron donor in polymer solar cells.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
"Synthesis of pyridine-capped diketopyrrolopyrrole and its use as a building block of low band-gap polymers for efficient polymer solar cells"
Jung WJ, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(76), 8495-8497 (2013)
"Synthesis and activity of azaterphenyl diamidines against Trypanosoma brucei rhodesiense and Plasmodium falciparum"
Hu L, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(18), 6651-6658 (2009)