Merck
646989
Sigma-Aldrich
6-Bromopyridine-3-carboxylic acid
96%
Szinonimák:
6-Bromonicotinic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4BrNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
179-188 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDJBRMNTXORYEN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)