Merck
684902
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H3BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
solid
mp
100-104 °C
funkcionális csoport
bromo
nitrile
SMILES string
Brc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNEBPTAKURBYRM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)