Merck
643831
Sigma-Aldrich
4-Bromotriphenylamine
97%
Szinonimák:
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H14BrN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
324.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
108-112 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14BrN/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQTLUXJWUCHKMT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yan Xu et al.
Chemical science, 11(2), 419-428 (2020-03-20)
Semiconducting polymer (SP)-based afterglow luminogens are showing increasing potential for in vivo imaging because of their long-life luminescence and the associated benefits (e.g., zero-autofluorescence background and high signal-to-noise ratio). However, such organic afterglow luminescence agents are still rare and their