Fontos dokumentumok
259004
3,6-Dibromocarbazole
97%
Szinonimák:
3,6-Dibromo-9-H-carbazole, 3,6-Dibromo-9H-carbazole
Teszt
97%
Forma
powder
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc2[nH]c3ccc(Br)cc3c2c1
InChI
1S/C12H7Br2N/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIHILUSWISKVSR-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)