Fontos dokumentumok
188255
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
98%
Szinonimák:
4-Hydroxyphenethyl alcohol, Tyrosol, p-HPEA
Teszt
98%
mp
89-92 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol is a polyphenolic building block used in the synthesis of monobenzoxazine resin.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?