Fontos dokumentumok
1221000
USP
Disodium guanylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Guanosine 5′-monophosphate disodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
disodium guanylate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C10H14N5O8P.2Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(23-9)1-22-24(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVBRXXAAPNGWGE-LGVAUZIVSA-L
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2