Merck
646598
Sigma-Aldrich
Cyclobutylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9BO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
Forma
solid
mp
118-123 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OB(O)C1CCC1
InChI
1S/C4H9BO2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4,6-7H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIUALDDWOKMYDA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Reagent used in palladium-catalyzed arylation and alkylation of diphenylisoxazole with boronic acids via C-H activated isoxazole palladacycle intermediate
  • Reagent used in the preparation of cyclobutyl arenes and heteroarenes via palladium catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of potassium cyclobutyltrifluoroborate intermediate with aryl and heteroaryl chlorides
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Palladium-Catalyzed Arylation and Alkylation of 3,5-Diphenylisoxazole with Boronic Acids via C-H Activation
J. Chu, et al.,
Organometallics, 27, 5173-5176 (2008)
Gary A Molander et al.
The Journal of organic chemistry, 73(19), 7481-7485 (2008-09-02)
Suitable conditions were found for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of potassium cyclopropyl- and cyclobutyltrifluoroborates with aryl chlorides. Both of these secondary alkyl trifluoroborates coupled in moderate to excellent yield with electron-rich, electron-poor, and hindered aryl chlorides to give a variety