Merck
645168
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) chloride
powder, ≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
Szinonimák:
Tungsten hexachloride
About This Item
Lineáris képlet:
WCl6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
396.56
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
43 mmHg ( 215 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
form
powder
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
347 °C (lit.)
mp
275 °C (lit.)
sűrűség
3.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chongshen Guo et al.
Biomaterials, 52, 407-416 (2015-03-31)
Photothermal ablation (PTA) therapy has been viewed as an invasive option for cancer therapy with minimal deconstruction of healthy tissues. In this study, a potent candidate of (NH4)xWO3 nanocube was developed for PTA treatment of metastatic breast cancer in the
Tobias Fält et al.
Journal of computer assisted tomography, 39(6), 975-980 (2015-08-22)
The aim of this study was to determine the potential of different high-Z elements to act as contrast media (CMs) alongside iodine (I) in dual-CM, dual-energy (DE) computed tomography examinations. Gadolinium (Gd), tantalum (Ta), wolfram (W), gold (Au), and bismuth