Merck
638730
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H2(Cl)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
200-204 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
SMILES string
COc1ccc(C(O)=O)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C9H9ClO4/c1-13-6-4-3-5(9(11)12)7(10)8(6)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSEIYOHXERRMNN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid can be used as a starting material in the four-step synthesis of 14C-labelled N-(2-chloro-3,4-dimethoxybenzylideneamino)guanidinium acetate.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Synthesis of N-(2-chloro-3, 4-dimethoxybenzylideneamino) guanidinium acetate [a-14C]"
Almeida M, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 45(05), 371-377 (2002)