Merck
643890
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
≥95%
Szinonimák:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nitrobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H16BNO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
mp
112-116 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16BNO4/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-7-10(8-6-9)14(15)16/h5-8H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Synthesis of aryl azides
  • Arylation of allylic chlorides
  • Syntehsis of RNA conjugates
  • Alkoxycarbonylation
  • Synthesis of mTOR and PI3K inhibitors as antitumor agents
  • Electrooxidative synthesis of biaryls
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)