Merck
BML00010
Sigma-Aldrich
9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2-yl-2-boronic acid
AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H15BO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
form
solid
SMILES string
OB(O)C1=CC2=C(C=C1)C3=C(C=CC=C3)C2(C)C
InChI
1S/C15H15BO2/c1-15(2)13-6-4-3-5-11(13)12-8-7-10(16(17)18)9-14(12)15/h3-9,17-18H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMDPAJOXRYGXCB-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)