Fontos dokumentumok
643025
Zirconium(IV) oxide
nanoparticles, dispersion, <100 nm particle size (BET), 10 wt. % in H2O
About This Item
Javasolt termékek
Forma
dispersion
nanoparticles
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zirconium
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
10 wt. % in H2O
részecskeméret
<100 nm (BET)
pH
4-5
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.