Merck
918849
Sigma-Aldrich
Zirconium oxide
monoclinic, <10 μm particle size, 99.6%
Szinonimák:
Zirconium(IV) oxide, Zirconia
About This Item
Lineáris képlet:
ZrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.6%
form
powder
részecskeméret
<10 μm
bp
5000 °C (lit.)
mp
2700 °C (lit.)
sűrűség
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Zirconium(IV) oxide (ZrO2) which is also known as zirconia is a ceramic nanoparticle that can be used as a nano-filler. ZrO2 process yields a consistently high purity zirconia composed of monoclinic phase particles. The low surface area and unique spheroid shaped particles finds applications in ceramics, high temperature fillers, sensors and catalysts.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)