Merck
542865
Sigma-Aldrich
8-Quinolinylboronic acid
technical grade
Szinonimák:
8-Quinolineboronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8BNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6,12-13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXJJSKYICDAICD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • C-H and C-S bond activations
  • Synthesis of pyridazine via sequential amination / Suzuki coupling / alkylation reactions
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of biaryl monophosphorus ligands, fused tricyclic oxa-quinolones, or substituted β-amino acids
  • Copper-catalyzed azidation with sodium azide
  • Studies of the affect of fluoride on the stability of boronic acids during click reactions
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mayoorini Majuran et al.
ChemPlusChem, 85(2), 346-352 (2020-02-07)
We report the synthesis, photophysics, electrochemistry and electrochemiluminescence (ECL) of two dqp (dqp=2,6-di(quinoline-8-yl)pyridine) based ruthenium(II) complexes, bearing either a n-butyl ester (1) or the corresponding carboxylic acid functionality (2). The complexes were prepared from [Ru(dqp)(MeCN)3 ][PF6 ]2 by reaction with