Merck
637807
Sigma-Aldrich
Isovanillin-2,5,6-d3
98 atom % D
Szinonimák:
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde-2,5,6-d3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8D3H5O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
155.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
mp
113-115 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c(O)c1OC
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2D,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTZFYYHCGSXJV-NRUYWUNFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)