Merck
676322
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
95%
Szinonimák:
(2S)-1-Boc-4-oxopipecolic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H17NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
243.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]22/D -18.5°, c = 1 in chloroform
mp
121-125 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
carboxylic acid
ketone
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPBCBXYUAJQMQM-QMMMGPOBSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)