Merck
793280
Sigma-Aldrich
Octadecanoyl-L-carnitine-d3 (N-methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH2CH[OCO(CH2)16CH3]CH2N(CH3)2(CD3)Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
467.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](CC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O.Cl
InChI
1S/C26H51NO3.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(28)21-24(22-26(29)30)23-27(2,3)4;/h24H,5-23H2,1-4H3;1H/t24-;/m1./s1/i2D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHYDBUBEZJDPMT-CVTUNGPQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)