Fontos dokumentumok
1.12276
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
99+
Szinonimák:
Neodymium(III) oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Nd2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
336.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-214-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2272 °C
sűrűség
7.24 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1200 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Nd+3].[Nd+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Nd.3O/q2*+3;3*-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1