Fontos dokumentumok
631523
3-Aminobenzofuran-2-carboxamide
97%
Összes fotó(3)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
157-161 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
NC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXOYSSLDDDZIJN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?