Merck
632686
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylboronic acid neopentylglycol ester
97%
Szinonimák:
2-(4-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H14BFO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
64-68 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)COB(OC1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H14BFO2/c1-11(2)7-14-12(15-8-11)9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWWSSPCPSWVJRZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)