Merck
631051
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-N-methylaniline
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8F3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.4888 (lit.)
bp
105-106 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.2394 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
fluoro
SMILES string
CNc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9,10)11/h2-5,12H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTUYWZJPVLDHJJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.0 °F
Lobbanási pont (C)
98.9 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)