Merck
630918
Sigma-Aldrich
2-Bromo-N-methylaniline
95%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4NHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.6070 (lit.)
bp
107-109 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
bromo
SMILES string
CNc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
2-Bromo-N-methylaniline can be synthesized via the reduction of 2-bromoformylanilide.
Alkalmazás
2-Bromo-N-methylaniline can be used to synthesize benzimidazole derivatives, via one pot N-arylation of amides/cyclic amides in the presence of copper iodide nanoparticles. It can also be used in the synthesis of alkyltelluro-substituted aromatic amines, which can show radical trapping ability.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
217.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Syntheses of 2-Unsubstituted 1H-1, 3-Benzazaphospholes from N-Formyl-2-bromoanilides"
Ghalib M, et al.
Heteroatom Chem., 4(78), 452-459 (2013)
"Nanoparticle mediated organic synthesis (NAMO-synthesis): CuI-NP catalyzed ligand free amidation of aryl halides"
Kumar A and Bishnoi KA
Royal Society of Chemistry Advances, 4(78), 41631- 41635 (2014)
Poon F-J, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(36), 12891-12903 (2016)