Merck
630985
Sigma-Aldrich
3-Bromo-N-methylaniline
97%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4NHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.6120 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
sűrűség
1.461 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
bromo
SMILES string
CNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)