Merck
616222
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH-d8
98 atom % D
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine-d8, L-Valine-d8, N-t-Boc derivative
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)2CDCD(NH-Boc)CO2H
Molekulatömeg:
225.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D -6.5°, c = 1% in acetic acid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
77-80 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Boc
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1/i1D3,2D3,6D,7D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZXBQTSZISFIAO-SSOOLOFBSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)