Merck
615498
Sigma-Aldrich
D-Glucose-3-d1
97 atom % D
Szinonimák:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-3-d1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6DH11O6
Molekulatömeg:
181.16
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
97 atom % D
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H][C@@]1(O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1/i4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-XVKSOXPJSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)