Merck
745650
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-13C2,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Szinonimák:
13C,D labeled acetyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
13CD313COCl
Molekulatömeg:
83.50
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
O=[13C]([13C]([2H])([2H])[2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WETWJCDKMRHUPV-SCDGQEOFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F
Lobbanási pont (C)
5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)