Merck
426415
Sigma-Aldrich
D-Arabinose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC4H10O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −103°, c = 4 in H2O
mp
163-165 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m1/s1/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYMYPHUHKUWMLA-PVQXRQKHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)