Merck
615250
Sigma-Aldrich
Methane-d3-sulfonyl chloride
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
CD3SO2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
form
gas
bp
60 °C/21 mmHg
sűrűség
1.518 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QARBMVPHQWIHKH-FIBGUPNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)