Merck
293741
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-2,2,3,3-d4
98 atom % D
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4D4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
technika/technikák
protein expression: suitable
bp
261 °C
mp
118-120 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])C(=O)OC(=O)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RINCXYDBBGOEEQ-LNLMKGTHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)