Merck
613959
Sigma-Aldrich
Methanethiol-d4
98 atom % D
Szinonimák:
Methyl mercaptan-d4
About This Item
Lineáris képlet:
CD3SD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
52.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]SC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i1D3/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSDPWZHWYPCBBB-GUEYOVJQSA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)