Merck
613614
Sigma-Aldrich
Ethane-d5-thiol
98 atom % D
Szinonimák:
Ethyl-d5 mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD2SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
67.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
technika/technikák
protein expression: suitable
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])S
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNJIEGIFACGWOD-ZBJDZAJPSA-N
Related Categories
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-49.0 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Lobbanási pont (C)
-45 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)