Fontos dokumentumok
IRMM611
Boron-11B solution
IRMM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
IRMM®
izotóptisztaság
 11B
form
aqueous solution
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
general analytical
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Isotope abundance ratio
Analízis megjegyzés
For more information please see:
IRMM611
Jogi információk
IRMM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)