Merck
601357
Sigma-Aldrich
Boron-10B trifluoride
95 atom % 10B
About This Item
Lineáris képlet:
10BF3
Molekulatömeg:
67.01
UNSPSC kód:
12142200
izotóptisztaság
95 atom % 10B
Forma
gas
molekulatömeg
67.06 by atom % calculation
tömegeltolódás
M-1
SMILES string
F[10B](F)F
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Kidney, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)