Fontos dokumentumok
359963
Boron trifluoride dihydrate
96%
Szinonimák:
Boron fluoride dihydrate, Trifluoroborane dihydrate
Teszt
96%
form
liquid
reakcióalkalmasság
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.316 (lit.)
sűrűség
1.636 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].FB(F)F
InChI
1S/BF3.2H2O/c2-1(3)4;;/h;2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- An activator in Pechmann condensation to synthesize 4-methylcoumarin derivatives by the reaction between substituted phenols and methyl acetoacetate.
- An initiator for the polymerization of benzoxazine.
- A catalyst in the regioselective Fries rearrangement of phenolic esters to give hydroxyphenyl alkyl/aryl ketones.
- A catalyst to prepare 8-hydroxymethyltricyclene acetate by the reaction between camphene and formaldehyde in the presence of methylene chloride-acetic anhydride solvent.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?