Fontos dokumentumok
489069
DL-Methionine-1-13C
99 atom % 13C
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SCH2CH2CH(NH2)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CSCCC(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFEARJCKVFRZRR-HOSYLAQJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?