Merck
608475
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-13C4,d4
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
DO213C13CD=13CD13CO2D
Molekulatömeg:
124.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]O[13C](=O)\[13C]([2H])=[13C](/[2H])[13C](=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1D,2+1D,3+1,4+1/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-QKFNFQFYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)