Merck
667307
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-d9
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
DO2C(CD2)2CD(ND2)CO2D
Molekulatömeg:
156.18
UNSPSC kód:
12352116
izotóptisztaság
98 atom % D
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.)
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)