Merck
644560
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-13C5,15N,d9
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
DO213C(13CD2)213CD(15ND2)13CO2D
Molekulatömeg:
162.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
205 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+15
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C](=O)O[2H]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1/hD4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHUUTDBJXJRKMK-FPOKHKPFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)