Merck
609013
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(CH3)CH(15NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +40.0°, c = 2 in 5 M HCl
technika/technikák
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
168-170 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGPKZVBTJJNPAG-NNXLWEQRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)