Fontos dokumentumok
605956
Taurine-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Szinonimák:
2-Aminoethane-13C2-sulfonic acid
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
H2N13CH213CH2SO3H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
N[13CH2][13CH2]S(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOAAWQZATWQOTB-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Gil Sharon et al.
Cell, 177(6), 1600-1618 (2019-06-01)
Autism spectrum disorder (ASD) manifests as alterations in complex human behaviors including social communication and stereotypies. In addition to genetic risks, the gut microbiome differs between typically developing (TD) and ASD individuals, though it remains unclear whether the microbiome contributes