Merck
607282
Sigma-Aldrich
Methyl-13C alcohol-OD
98 atom % D, 99 atom % 13C, <1% 18O
Szinonimák:
Methan(ol-d),13C, Methanol-OD, 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3OD
Molekulatömeg:
34.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
Minőségi szint
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
sűrűség
0.840 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]O[13CH3]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-IIHJGDGPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)