Merck
489425
Sigma-Aldrich
Formamide-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
H13CONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
sűrűség
1.159 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[H][13C](N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHNUHDYFZUAESO-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
305.6 °F
Lobbanási pont (C)
152 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)