Merck
606065
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-13C3 solution
greener alternative
85 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
leírás
Packaged as gram of solution
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
85 % (w/w) in H2O
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)