Fontos dokumentumok
606723
Methanol-12C
99.95 atom % 12C
Szinonimák:
Methyl-12C alcohol
About This Item
Javasolt termékek
leírás
13C-depleted
Minőségi szint
izotóptisztaság
99.95 atom % 12C
bp
65.4 °C (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
[12CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+0
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-IGMARMGPSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)