Merck
775355
Sigma-Aldrich
Methanol-17O
80 atom % 17O, 98% (CP)
Szinonimák:
Methyl alcohol-17O
About This Item
Lineáris képlet:
CH317OH
Molekulatömeg:
33.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
80 atom % 17O
Teszt
98% (CP)
Forma
liquid
bp
65.4 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)