Merck
78539
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(Allyl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
Boc-O-allyl-L-tyrosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H23NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
321.37
Beilstein:
3624582
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCC=C)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO5/c1-5-10-22-13-8-6-12(7-9-13)11-14(15(19)20)18-16(21)23-17(2,3)4/h5-9,14H,1,10-11H2,2-4H3,(H,18,21)(H,19,20)/t14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIRRNENSHUFZBH-AWEZNQCLSA-N
Alkalmazás
Due to gem-dimethyl substituent effect, Boc-Tyr(Allyl)-OH is found to be resistant to Claisen rearrangement in water.
Egyéb megjegyzések
Allyl group side-chain protected tyrosine; building block for unnatural amino acids by metathesis reaction
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Aromatic Claisen Rearrangements of O?Prenylated Tyrosine and Model Prenyl Aryl Ethers: Computational Study of the Role of Water on Acceleration of Claisen Rearrangements.
Osuna S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2013(14), 2823-2831 (2013)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 114, 2964-2964 (2002)
A Loffet et al.
International journal of peptide and protein research, 42(4), 346-351 (1993-10-01)
Allyl and allyloxycarbonyl groups are used for the side-chain protection of amino acids. The protecting groups may be selectively cleaved using the reagent HSnBu3 under palladium catalysis. The preparation of Boc and Fmoc series of protected amino acids is described.