Merck
600091
Sigma-Aldrich
Pyrene-4,5,9,10-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C4C12H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
form
solid
mp
145-148 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
c1cc2[13cH][13cH]c3cccc4[13cH][13cH]c(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i7+1,8+1,9+1,10+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBEAQIROQSPTKN-HZKSPUCSSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)