Merck
595950
Sigma-Aldrich
Phenanthrene-9,10-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C2C12H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
form
solid
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
c1ccc2c(c1)[13cH][13cH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i9+1,10+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNPNZTXNASCQKK-OJJJIBSVSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)